スキップする
D0754
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
≥98.0% (HPLC), suitable for ligand binding assays
別名:
3,5-diiodo-L-tyrosine hydrate (1:2)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥18,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H9I2NO3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
469.01
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-092-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2218691
¥18,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate, crystalline
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear, yellow-green
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
InChI key
NYPYHUZRZVSYKL-ZETCQYMHSA-N
Application
Substrate for the assay of halogenated tyrosine and thyroid hormone aminotransferase. Intermediate in the biosynthesis and alternative pathways of metabolism of thyroid hormones.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D0629135496512443
description
crystalline
description
thyroid hormone analog
description
98%
description
97%
form
crystalline
form
powder
form
-
form
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
98%
assay
97%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
white to off-white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
D0754-VAR: + D0754-100G: + D0754-10G:4548173996240 + D0754-BULK: + D0754-25G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)