Merck
699594
Sigma-Aldrich
L-チロキシン-(ring-13C12)
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
3,3',5,5''-テトラヨード-L-チロニン-13C12, 3-[4-(4-ヒドロキシ-3,5-ジヨードフェノキシ-13C6)-3,5-ジヨードフェニル-13C6]-L-アラニン, T4-(ring-13C12)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13C6H2(I)2O13C6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
788.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+12
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,13+1,14+1
InChI Key
XUIIKFGFIJCVMT-HTYRUWRGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
本製品の大量保存液も利用可能です。価格、在庫状況、および包装については、Stable Isotope Customer Service Groupの電話937-859-1808 (米国、カナダの場合1-800-448-9760)または電子メール[email protected]までお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
699594-VAR:
699594-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)