Merck
T-074
Supelco
3,3′,5-トリヨード-L-チロニン(T3) 溶液
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
3,3′,5-トリヨード-L-チロニン, O-(4-ヒドロキシ-3-ヨードフェニル)-3,5-ジヨード-L-チロシン, T3, リオチロニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥34,200
¥34,200
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12I3NO4
CAS番号:
分子量:
650.97
Beilstein:
2710227
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥34,200
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
234-238 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI Key
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified Spiking Solution® は、LC-MS/MS による甲状腺ホルモン検査手法のための直線性標準物質、校正物質、またはコントロールの調製における出発物質として適しています。
3,3′,5-トリヨード-L-チロニン(T3)は、脱ヨード酵素 I 型または II 型によって産生される甲状腺ホルモン、かつ活性型 L-チロキシン(T4)です。酸素消費量、糖代謝、タンパク質合成、神経発達などさまざまな生理機能を支えています。遊離および総T3の血清中濃度をLC-MS/MSにより測定し、過剰なT3に起因する甲状腺機能亢進症を判定します。
アプリケーション
この認証標準物質(CRM)溶液は、以下の用途に使用できます:
  • 同位体希釈液体クロマトグラフィー-四重極飛行時間(タイムオブフライト)型質量分析(LC-Q-TOF-MS)による胎盤サンプル中の7種類の甲状腺ホルモンの多成分一斉定量
  • 固相抽出(SPE)および超高速液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-タンデム質量分析(UPLC-ESI/MS/MS)による、ゼブラフィッシュ幼生における5種類の甲状腺ホルモンのppt分析
  • 限外ろ過および高速液体クロマトグラフィー(HPLC)-タンデム質量分析(MS/MS)による、ウシ血清サンプル中の6種類の遊離甲状腺ホルモンの同時分析
  • 同位体希釈ナノ超高速液体クロマトグラフィー–四重極飛行時間(タイムオブフライト)型質量分析(Q-TOF-MS)による、マウス組織サンプル中の6種類の甲状腺ホルモンの測定
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)による、ラット血清サンプル中のトリヨードサイロニンおよびチロキシンの同定と定量
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証下で十分に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)を添付
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • 不確実性を最小限に抑えるために、適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 長期保存用アンプルにはアルゴン下でフレーム密閉
  • ラボでの効率を改善するため利便性の高いDEA免除フォーマットでご用意
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-074-CC:
T-074-CHK:
T-074-1ML:4548173314730
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
リオチロニン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1368008
リオチロニン
Vasiliki Michopoulos et al.
Fertility and sterility, 99(7), 2084-2091 (2013-03-20)
To determine whether cognitive behavior therapy (CBT), which we had shown in a previous study to restore ovarian function in women with functional hypothalamic amenorrhea (FHA), could also ameliorate hypercortisolemia and improve other neuroendocrine and metabolic concomitants of in FHA.
Susana B Bravo et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(6), 2431-2441 (2013-03-30)
Mechanisms of thyroid physiology and cancer are principally studied in follicular cell lines. However, human thyroid cancer lines were found to be heavily contaminated by other sources, and only one supposedly normal-thyroid cell line, immortalized with SV40 antigen, is available.
Pragya Sharma et al.
The Journal of biological chemistry, 288(23), 16321-16333 (2013-05-01)
Secretory phospholipase A2 group IIa (PLA2g2a) is associated with inflammation, hyperlipidemia, and atherogenesis. Transcription of the PLA2g2a gene is induced by multiple cytokines. Here, we report the surprising observation that thyroid hormone (T3) inhibited PLA2g2a gene expression in human and
Min Kyong Moon et al.
European journal of endocrinology, 168(6), 805-810 (2013-03-21)
Body adiposity, especially ectopic fat accumulation, has a range of metabolic and cardiovascular effects. This study aimed to investigate whether thyroid function is associated with various regional fat quantities in euthyroid subjects. A total of 100 euthyroid men (free triiodothyronine
V N Buriak et al.
Likars'ka sprava, (5)(5), 58-63 (2013-03-29)
The paper deals with etiopathogenetic and clinical peculiarities, and also therapeutic methods during the pathological processes in the thyroid system in the childhood. The most common of these processes is the diffuse nontoxic goiter, which results in abnormality of metabolic
資料
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.
プロトコル
Determination of the thyroid hormones T4, T3 and rT3 from plasma using an Ascentis Express RP-Amide cartridge to trap the analytes, and a Phenyl-Hexyl column to resolve them.
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. May I know its corresponding Antibody?
    1 回答
    1. This product is a Certified Reference Material intended for use as an identification, calibration, and quantification standard. Unfortunately, a corresponding antibody is not available.