SML2259
ラパチニブ
≥98% (HPLC)
別名:
ラパチニブ, GD 2016, GSK 572016, GW-572016, GW572016, N-(3-クロロ-4-((3-フルオロフェニル)メトキシ)フェニル)-6-(5-(((2-(メチルスルホニル)エチル)アミノ)メチル)-2-フラニル)-4-キナゾリナミン, N-(3-クロロ-4-((3-フルオロフェニル)メトキシ)フェニル)-6-(5-((2-メチルスルホニルエチルアミノ)メチル)-2-フリル)キナゾリン-4-アミン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(=O)(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3N=CN=C(C3=C2)NC4=CC=C(C(Cl)=C4)OCC5=CC=CC(F)=C5)O1)=O
InChI
1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)
InChI Key
BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2259-BULK:
SML2259-50MG:
SML2259-10MG:
SML2259-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック