Merck
T1775
Sigma-Aldrich
L-チロキシン
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
3,3′,5,5″-テトラヨード-L-チロニン, 3-[4-(4-ヒドロキシ-3,5-ジヨードフェノキシ)-3,5-ジヨードフェニル]-L-アラニン, T4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥6,950
500 MG
¥18,200
1 G
¥31,500
¥6,950
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥6,950
500 MG
¥18,200
1 G
¥31,500
About This Item
化学式:
HOC6H2(I)2OC6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
776.87
Beilstein:
2228515
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32190102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥6,950
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
5-50 ng/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
溶解性
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
InChI Key
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サイロキシン(T4)は、チロシンのp-ヒドロキシフェニルエーテルの四ヨウ化誘導体であり、[1]増殖因子または細胞増殖阻害剤として働きます。[2]T4は甲状腺機能低下症[3]および甲状腺癌の治療に使用されます。[4]サイロキシンはエネルギー代謝を調節します。[5]
アプリケーション
L-サイロキシンは、その大腸癌細胞株HCT 116(APC 野生型)および HT-29(APC変異体)における役割の研究に使用されています。[6]サイロキシンは、その炎症促進性の腫瘍壊死因子-α(TNF-α)、インターロイキン-6(IL-6)、血管原生血管内皮増殖因子(VEGF)、白血球粘着、細胞間接着分子1(ICAM-1)およびヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)のE-セレクチンに対する影響の評価にも使用されています。[7]
生物化学的/生理学的作用
L-チロキシン(T4)およびトリヨ-ド-L-チロニン(T3)は、甲状腺濾胞細胞でチログロブリンから産生されるヨ-ド含有ホルモンです。これらのホルモンによる代謝速度の刺激と成長・発達の調節は、DNA転写およびそれに続くタンパク質合成に対する作用に起因すると考えられます。
調製ノート
長期の貯蔵の場合、保存溶液は作業アリコートで-20℃に保持してください。冷凍/解凍サイクルの繰り返しは避けてください。2~8℃で保存された溶液は最長30日間安定です。
再構成
20 μg/mLのストック溶液を調製するには、チロキシン1 mgに対して滅菌培地50 mLを加え、溶解させます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T1775-5G:
T1775-1G:4548173991689
T1775-100MG:4548173991672
T1775-BULK:
T1775-VAR:
T1775-500MG:4548173991696
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thyroid hormones (T3 and T4): dual effect on human cancer cell proliferation
Moriggi G, et al.
Anticancer Research, 31(1), 89-96 (2011)
Effects of thyroxine as compared with thyroxine plus triiodothyronine in patients with hypothyroidism
Bunevivcius R, et al.
The New England Journal of Medicine, 340(6), 424-429 (1999)
Effects of thyroid-stimulating hormone on adhesion molecules and pro-inflammatory cytokines secretion in human umbilical vein endothelial cells
Milani AT, et al.
Research in Pharmaceutical Sciences, 13(6), 546-546 (2018)
Thyroid hormone promotes beta-catenin activation and cell proliferation in colorectal cancer
Lee YS, et al.
Hormones & Cancer, 9(3), 156-165 (2018)
The
Clinical Chemistry, 331(3), 174-180 (2008)