Merck
S-102
Supelco
PB-22 3-carboxyindole metabolite solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥29,900
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥29,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO2
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]1(c2c(c(c1)C(=O)O)cccc2)CCCCC
InChI
1S/C14H17NO2/c1-2-3-6-9-15-10-12(14(16)17)11-7-4-5-8-13(11)15/h4-5,7-8,10H,2-3,6,9H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
HAPJUNILBCTRIJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Spiking Solution® is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for urine drug testing, clinical toxicology and forensic analysis. PB-22 3-carboxyindole metabolite is a major metabolite of PB-22 found in serum and urine. PB-22 is an analog of the potent synthetic cannabinoid JWH 018.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-102-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)