安全性情報
S-075
Supelco
5-Fluoro PB-22 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H21FN2O2
CAS番号:
分子量:
376.42
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品S-075は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C23H21FN2O2/c24-13-4-1-5-15-26-16-19(18-10-2-3-11-20(18)26)23(27)28-21-12-6-8-17-9-7-14-25-22(17)21/h2-3,6-12,14,16H,1,4-5,13,15H2
InChI Key
MBOCMBFDYVSGLJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This certified Snap-N-Spike® Solution is suitable as starting material for calibrators or controls in synthetic cannabinoid GC/MS or LC/MS methods for urine drug testing, forensic analysis, or clinical toxicology applications. 5-Fluoro PB-22, also known as 5F-PB-22, is a synthetic cannabinoid first detected in Japanese herbal blends in 2013. The designer drug, a derivative of PB-22, is similar in structure to AM-2201.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-075-1ML:
S-075-CHK:
S-075-CC:
試験成績書(COA)