スキップする
B102
ブプロピオン 塩酸塩
≥98% (HPLC), solid, dopamine and norepinephrine transporter inhibitor
別名:
(±)-1-(3-クロロフェニル)-2-[(1,1-ジメチルエチル)アミノ]-1-プロパノン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥62,500
250 mg
在庫fromUnited States
¥171,000
1 g
在庫fromUnited States
¥336,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H18ClNO · HCl
CAS番号:
分子量:
276.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
250-759-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
¥62,500
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ブプロピオン 塩酸塩, ≥98% (HPLC), solid
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
InChI key
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
General description
ブプロピオンはフェニルエチルアミンファミリーと構造的に関係しています。ブプロピオンは単環式アミノケトン(クロロプロピオフェノン)です。
Application
ブプロピオン塩酸塩は抗うつ薬として使用されており、またマウスに対し強制水泳試験前に腹腔内投与されます。また、抑うつ、不安および禁煙に対するその作用を研究するために使用されています。
Biochem/physiol Actions
ド-パミンおよびノルエピネフリントランスポ-タ-を阻害します(それぞれのKi値は2.8μMおよび1.4μM)。セロトニントランスポ-タ-は阻害しません(Ki=45μM)。抗うつ薬です。
ブプロピオンには抗うつ作用および抗不安作用があります。ブプロピオンは禁煙するための補助剤として適しています。また、注意欠陥多動障害の治療にも使用されます。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のBiogenic Amine Transporters(生体アミン輸送体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、GlaxoSmithKlineにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、ADME Toxおよび神経科学研究用製品です。さらにADME Toxおよび神経科学研究用製品を探す場合は、こちらをご覧ください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1078733PHR1730H3167
form
solid
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ブプロピオン 塩酸塩
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)