Merck
H-062
Supelco
(±)-ヒドロキシブプロピオン-D6 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥49,500
¥49,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥49,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13D6H12ClNO2
CAS番号:
分子量:
261.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥49,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC(C2(O)C(C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO2)=CC=C1
InChI
1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/i2D3,3D3
InChI Key
RCOBKSKAZMVBHT-XERRXZQWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この安定標識された内部標準は、尿薬物検査、臨床毒性学、法医学分析、または同位体希釈法のためのLC/MSもしくはGC/MSによる尿、血清、血漿中のヒドロキシブプロピオンレベルの定量に適しています。(±)-ヒドロキシブプロピオンは尿中の主要なブプロピオン代謝産物です。ブプロピオンは、抗うつ薬および禁煙薬として使用される医薬品で、Wellbutrin®およびZyban®という商品名で販売されています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wellbutrin is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Zyban is a registered trademark of Everris International B.V.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-062-1ML:4548173316925
H-062-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)