Merck
207888
Sigma-Aldrich
臭素
reagent grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Br2
CAS番号:
分子量:
159.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141915
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
98.0-102.0% (by Na2S2O3, titration)
グレード:
reagent grade
フォーム:
liquid
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
7.14 (vs air)
蒸気圧
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
98.0-102.0% (by Na2S2O3, titration)
フォーム
liquid
抵抗性
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
密度
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI Key
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭素は海洋活動により生じた下層大気中に気体として存在するほか有鉛ガソリン燃焼の副産物でもあります。臭素化試薬として幅広く用いられます。
アプリケーション
臭素は以下のような化合物調製用の反応試薬として用いられます:
  • キノン
  • α,β-ジブロモコハク酸
  • (Z)-エチル-2-ブロモ-5-(トリメチルシリル)ペント-2-エン-4-イノエート
  • α,α′-ジブロモ-2′,4′-ジニトロ-2(または3または4)-(アセチロキシ)ビベンジル
  • ジベンズイルナフトール
臭素は以下のような触媒として使用されます:
  • オレフィンのクロラミン-Tによるアジリジン化によりN-トシルアジリジンの生成。
  • エポキシドとCO2を連続流体システム中で環状炭酸エステルに変換する。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
207888-100G:4548173114903
207888-500ML:
207888-100ML:
207888-1L:
207888-BULK:
207888-4X100G:
207888-500G:4548173114910
207888-5G:4548173114927
207888-VAR:
207888-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metal Free Conducting PEDOS, PEDOT, and Their Analogues via an Unusual Bromine-Catalyzed Polymerization.
Patra A, et al.
Macromolecules, 48(24), 8760-8764 (2015)
Reaction of bromine and chlorine with phenolic compounds and natural organic matter extracts-Electrophilic aromatic substitution and oxidation.
Criquet J, et al.
Water Research, 85, 476-486 (2015)
Use of Bromine and Bromo-Organic Compounds in Organic Synthesis.
Saikia I, et al.
Chemical Reviews (2016)
Bromine-catalyzed aziridination of olefins. A rare example of atom-transfer redox catalysis by a main group element.
Jeong JUK, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(27), 6844-6845 (1998)
The chemistry of atmospheric bromine.
Wofsy SC, et al.
Geophysical Research Letters, 2(6), 215-218 (1975)