包装
pkg of 1 × 10 mg (999974P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 999974P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H80NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-35-44-39(38-46-47(41,42)45-36-33-40)37-43-34-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,39H,3-16,18,20-38,40H2,1-2H3,(H,41,42)/b19-17-/t39-/m1/s1
InChI Key
QMGSXZBWJYQMDL-VEAYGOGPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
999974P-VAR:
999974P-BULK:
999974P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)