Merck
852758P
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
別名:
1-O-1′-(Z)-オクタデセニル-2--(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン、GPEtn(18:0p/18:1(9Z)); 110645
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥120,000
10 MG
¥164,000
¥120,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥120,000
10 MG
¥164,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H80NO7P
CAS番号:
分子量:
730.05
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥120,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (852758P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (852758P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 852758P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H80NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-36-46-38-40(39-48-50(44,45)47-37-35-42)49-41(43)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h18,20,33,36,40H,3-17,19,21-32,34-35,37-39,42H2,1-2H3,(H,44,45)/b20-18-,36-33-/t40-/m1/s1
InChI Key
XVYPOHCSLJZFED-QZEVRULJSA-N
詳細
ホスファチジルエタノールアミンはアミノリン脂質であり、真核細胞および原核細胞に見出されます。[1]本化合物は、生体膜中の最も豊富なグリセロリン脂質のひとつです。[2]ホスファチジルエタノールアミンは、神経組織中に見出されます。[3]
アプリケーション
脂質精製および脂肪酸抽出のためにC18(Plasm)-18:1 PEを使用しています。[4]また、リポポリサッカライド(LPS)-媒介性ベータリッチプリオンタンパク(PrP)β の変換にも使用されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルエタノールアミンは、純粋な脂質構造を形成します。[6]本化合物は真核細胞における膜流動性を維持します。[7]ホスファチジルエタノールアミンは、オートファジー、細胞分裂およびタンパク質フォールディングに重要な役割を果たしています。様々なタンパク質修飾物の合成の前駆体として働きます。ホスファチジルエタノールアミンは、グリセロリン脂質クラス合成において中間体として作用します。[2]
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(852758P-5mg)
5 mL琥珀色ガラス密封アンプル(852758P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
852758P-10MG:
852758P-BULK:
852758P-5MG:
852758P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lipopolysaccharide induced conversion of recombinant prion protein
Saleem F, et al.
Prion, 8(2), 221-232 (2014)
An Introduction to Biological Membranes: Composition, Structure and Function (2016)
The Membranes of Cells (2016)
Nathan R Deleault et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(28), E1938-E1946 (2012-06-20)
Prions containing misfolded prion protein (PrP(Sc)) can be formed with cofactor molecules using the technique of serial protein misfolding cyclic amplification. However, it remains unknown whether cofactors materially participate in maintaining prion conformation and infectious properties. Here we show that
Detection of unusual very-long-chain fatty acid and ether lipid derivatives in the fibroblasts and plasma of patients with peroxisomal diseases using liquid chromatography-mass spectrometry
Takashima S, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 120(3), 255-268 (2017)