アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 5 mL (852804C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 852804C
濃度
1 mg/mL (852804C-5mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(45)51-42(41-50-52(46,47)49-39-37-44)40-48-38-35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,35,38,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-34,36-37,39-41,44H2,
InChI Key
URPXXNCTXCOATD-FXMFQVEGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
852804C-BULK:
852804C-5MG:4548173349152
852804C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)