安全性情報
900201X
Avanti
Dolichol (13~21) phosphate
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Dolichol phosphate mixture (13~21)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥45,890
¥45,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥45,890
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥45,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/kg in chloroform/methanol
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900201X-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F
引火点(℃)
43 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900201X-1MG:4548173362472
900201X-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)