スキップする
MSP08
膜骨格タンパク質 1E3D1
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
別名:
膜骨格タンパク質 1E3D1, MSP1E3D1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥102,000
この商品について
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-GE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
32,599.6 Da
¥102,000
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
32,599.6 Da
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Research area: Cell Struc
Nanodiscs are non-covalent structures that contain a phospholipid bilayer and a membrane scaffold protein (MSP), a genetically engineered protein, which mimics the function of Apolipoprotein A-1 (ApoA-1). The first MSP, MSP1, was engineered with its sequence based on the sequence of A-1, but without the globular N-terminal domain of native A-1. The MSP1E3D1 variant of MSP1 differs from MSP1 in the following facets: It deletes the first 11 amino acids in the Helix 1 portion (referred to as “H0.5” in the accompanying figure) of the original MSP1 sequence3 (which is known separately as MSP1D1). It repeats the Helix 4 (H4), Helix 5 (H5) and Helix 6 (H6) sequences of the original MSP1 sequence between the parent Helix 6 (H6) and Helix 7 (H7) segments of MSP1D1.
Application
このナノディスクシステムは、GPCR、P450 、バクテリオロドプシン、凝固因子、コレラ毒素、TAR受容体、アロマターゼなどの多様なタンパク質の導入に活用されています。
ナノディスク可溶性脂質二重層システムは、膜タンパク質が単分散かつ活性を維持している天然様二重層環境の水溶液中で膜タンパク質を可溶性にするための手法として、広範に応用可能であることが示されています。ナノディスクの重要な成分は、encircling amphipathic helical protein belt(膜足場タンパク質)です。
引用およびプロトコールの全一覧については、Sligar Labのホームページsligarlab.life.uiuc.edu/nanodisc.htmlをご覧ください。
For guidelines on the use of this and other MSP′s to prepare Nanodiscs, please visit our Protocols for Membrane Scaffold Proteins and Nanodisc Formation page.
Biochem/physiol Actions
直径約12.9 nmのナノディスクを作成します。
Legal Information
Nanodisc technology, and many of its uses, are covered by the following patents held by the University of Illinois.
  • 7,691,414 Membrane scaffold proteins
  • 7,662,410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
  • 7,622,437 Tissue factor compositions and methods
  • 7,592,008 Membrane scaffold proteins
  • 7,575,763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
  • 7,083,958 Membrane scaffold proteins
  • 7,048,949 Membrane scaffold proteins
ナノディスク技術、およびその使用の多くは、イリノイ大学保有の以下の特許の対象となっています。
  • 7,691,414膜足場タンパク質
  • 7,662,410膜足場タンパク質およびテザード膜タンパク質
  • 7,622,437組織因子の構成および手法
  • 7,592,008膜足場タンパク質
  • 7,575,763膜足場タンパク質およびテザード膜タンパク質
  • 7,083,958膜足場タンパク質
  • 7,048,949膜足場タンパク質
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M7074MSP04M6574
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
-
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
mol wt
32,599.6 Da
mol wt
Mw 32599.98 by amino acid sequence
mol wt
-
mol wt
Mw 24661.9 by amino acid sequence
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 膜骨格タンパク質 1E3D1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
MSP08-VAR: + MSP08-BULK: + MSP08-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)