Merck
880127C
Avanti
DSPE-PEG(2000) PDP
Avanti Research - A Croda Brand 880127C
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[PDP(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥70,130
¥70,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥70,130
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥70,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (880127C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 880127C
濃度
10 mg/mL (880127C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
関連するカテゴリー
詳細
DSPE-PEG(2000) PDP is a functionalized polyethylene glycol (PEG) conjugated lipid.
アプリケーション
DSPE-PEG(2000) PDP has been used in the preparation of targeted liposomes.[1] It has also been used as a PEGylated lipid for antibody conjugation to vesicles.[2]
生物化学的/生理学的作用
DSPE-PEG(2000) PDP serves as a precursor of DSPE-PEG2000-SH.[3]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880127C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
880127C-25MG:4548173371870
880127C-BULK:
880127C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Antitumor efficacy following the intracellular and interstitial release of liposomal doxorubicin
Bandekar A, et al.
Biomaterials, 33(17), 4345-4352 (2012)
The use of pH-triggered leaky heterogeneities on rigid lipid bilayers to improve intracellular trafficking and therapeutic potential of targeted liposomal immunochemotherapy
Karve S, et al.
Biomaterials, 30(30), 6055-6064 (2009)
Multifunctional nanoliposomes with curcumin--lipid derivative and brain targeting functionality with potential applications for Alzheimer disease
Mourtas S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 80, 175-183 (2014)