安全性情報
880138P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Carboxy NHS
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
DSPE-PEG(2000) Carboxy NHS, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000, NHS ester] (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥63,600
¥63,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥63,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C135H260N2NaO57P
CAS番号:
分子量:
2877.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥63,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
polymerizable lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Enhanced detection of myeloma cells: DSPE-PEG(2000) Carboxy was used to create fluorescence labeled XT5 modified nano-capsules, enhancing the sensitivity of detecting myeloma cells. This application demonstrates its potential in biomedical diagnostics and targeted therapy (Norouz Dizaji et al., 2022).
  • Improving drug encapsulation efficiency: The use of DSPE-PEG(2000) Carboxy in pre-formed liposomes for drug delivery showcases a method that significantly improves carboplatin encapsulation, highlighting its role in optimizing chemotherapeutic drug formulations (Wehbe et al., 2017).
  • Targeted drug delivery for cardiovascular diseases: DSPE-PEG(2000) Carboxy was integral in the development of PEGylated-nanoliposomal formulations of clusterin, aimed at treating amyloidogenic light chain-induced endothelial dysfunction, underscoring its utility in targeted cardiovascular therapies (Guzman-Villanueva et al., 2018).
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880138P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880138P-VAR:
880138P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)