Merck
850858C
Avanti
Ent-DPPC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥68,590
¥68,590
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥68,590
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H80NO8P
分子量:
734.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥68,590
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
package of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
5 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI Key
KILNVBDSWZSGLL-LHEWISCISA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850858C-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850858C-VAR:
850858C-5MG:4548173373362
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)