Merck
P0763
Sigma-Aldrich
1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
semisynthetic, ≥99%
別名:
PC, 1,2-ジパルミトリル-L-レシチン, 1,2-ジヘキサデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, L-α-ホスファチジルコリン, ジパルミトイル, DPPC, PC(16:0/16:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H80NO8P
CAS番号:
分子量:
734.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
semisynthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
InChI Key
KILNVBDSWZSGLL-KXQOOQHDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • η(6)-p-シメンルテニウム(II)複合体が、癌細胞膜と健常細胞膜を模倣したラングミュア単分子膜上で誘発する効果は、その毒性とは相関せず:この研究では、1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン(DPPC)などのラングミュア単分子膜上でのη(6)-p-シメンルテニウム(II)複合体の影響を探索し、癌細胞膜と健常細胞膜をモデル化することで、膜相互作用と細胞毒性メカニズムに関する洞察を明らかにしました(Wrobel et al., 2024)。
  • 混合脂質膜におけるカルボニル基と L-フェニルアラニンの相互作用:この研究では、DPPC を組み込んだ混合脂質膜における L-フェニルアラニンとカルボニル基との相互作用を検討し、膜の動態と安定性におけるアミノ酸の役割について理解を深めています(Brandan et al., 2024)。
  • 脂質ラフトが存在するモデル膜における薬物イブプロフェンの空間的配置:この研究では、DPPC を構成成分とする脂質ラフトを含んだモデル膜内でのイブプロフェンの空間的配置を検討し、薬物-膜相互作用とドラッグデリバリーにおける脂質ラフトの役割に焦点を当てています(Kashnik et al., 2024)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P0763-5G:
P0763-50MG:
P0763-VAR:
P0763-500MG:
P0763-250MG:
P0763-1G:
P0763-BULK:
P0763-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Johannes Thoma et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(70), 8811-8813 (2012-07-28)
We present a model system to demonstrate that the positioning of biomolecules (membrane proteins) in a nonnative, complex thin film environment can be regulated by the phase behavior of film components. Partial separation between an amphiphilic polymer and a lipid
Edyta Paszko et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 48(1-2), 202-210 (2012-11-20)
Photodynamic therapy (PDT) is based on the delivery of photocytotoxic agents to a target tissue, followed by irradiation. In order to increase the efficiency of PDT in oesophageal cancer therapy, polyethylene glycol (PEG)-grafted, transferrin (Tf)-conjugated liposome formulations of 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (Foscan)
Fernando R Moya et al.
Pediatrics, 115(4), 1018-1029 (2005-04-05)
Evidence suggests that synthetic surfactants consisting solely of phospholipids can be improved through the addition of peptides, such as sinapultide, that mimic the action of human surfactant protein-B (SP-B). A synthetic surfactant containing a mimic of SP-B may also reduce
John M Franck et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(11), 4175-4178 (2013-01-26)
The translational hydration dynamics within 0.5-1.5 nm of the surface of a DPPC liposome, a model biomacromolecular surface, is analyzed by the recently developed Overhauser dynamic nuclear polarization (ODNP) technique. We find that dramatic changes to the bulk solvent cause
Julien Perino et al.
Antiviral research, 89(1), 89-97 (2010-11-26)
Vaccinia virus (VACV) was used as a surrogate of Variola virus (genus Orthopoxvirus), the causative agent of smallpox, to study orthopoxvirus infection via the respiratory airway. Lung surfactant, a physiological barrier to infection encountered by the virus, is predominantly composed