Merck
850587P
Avanti
Ent-DSPE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
2,3-Distearoyl-sn-glycero-1-phosphoethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥80,400
¥80,400
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥80,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H82NO8P
分子量:
748.07
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥80,400
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI Key
LVNGJLRDBYCPGB-KDXMTYKHSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850587P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850587P-5MG:
850587P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)