Merck
850408C
Avanti
4ME 16:0 PS
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
別名:
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥42,400
25 MG
¥68,200
¥42,400
出荷予定日2025年5月20日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥42,400
25 MG
¥68,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H89NO10PNa
CAS番号:
分子量:
870.16
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥42,400
出荷予定日2025年5月20日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (850408C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (850408C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850408C
濃度
10 mg/mL (850408C-10mg)
10 mg/mL (850408C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
InChI Key
KYWPZKCRBGDOKQ-YLTQECSMSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
4ME 16:0 PS or 1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (DPhPS) is suitable for use:
  • in the preparation of planar lipid bilayers[1]
  • as an internal standard in mass spectrometry for lipidomic analyses[2]
  • in the preparation of black lipid membranes[3]
  • as a substrate for phaiodactylipin enzyme[4]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850408C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850408C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850408C-10MG:4548173360256
850408C-25MG:4548173360263
850408C-BULK:
850408C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phaiodactylipin, a glycosylated heterodimeric phospholipase A2 from the venom of the scorpion Anuroctonus phaiodactylus
Valdez-Cruz NA, et al.
European Journal of Biochemistry, 271(8), 1453-1464 (2004)
A critical reassessment of penetratin translocation across lipid membranes
Barany-Wallje E, et al.
Biophysical Journal, 89(4), 2513-2521 (2005)
Does the lipid environment impact the open-state conductance of an engineered beta-barrel protein nanopore?
Tomita N, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1828(3), 1057-1065 (2013)
The early metabolomic response of adipose tissue during acute cold exposure in mice
Lu X, et al.
Scientific Reports, 7(1), 3455-3455 (2017)
Alessio Sacconi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(40), 12183-12190 (2018-09-16)
Solid supported membranes (SSMs) are usually formed by an hybrid octadecanethiol/phosphatidylcholine (PC) bilayer supported by a gold electrode. Recently, it was shown that phosphatidylserine (PS) in place of PC can promote a more effective accumulation of lipid vesicles on the