組成
(contains 10-15% of the ring-opened ketone, TLC)
包装
pkg of 1 × 1 mg (810611P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
ESR probes
ESR probes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](CC[C@]1([C@](CC=C2C[C@H](CC[C@]32C)O)4[H])[H])([C@]1(CC[C@@]43[H])C)[C@H](C)CCCC5(OCC(C)(C)N5[O])C
InChI
1S/C30H50NO3/c1-20(8-7-15-30(6)31(33)27(2,3)19-34-30)24-11-12-25-23-10-9-21-18-22(32)13-16-28(21,4)26(23)14-17-29(24,25)5/h9,20,22-26,32H,7-8,10-19H2,1-6H3/t20-,22+,23?,24-,25?,26?,28+,29-,30?/m1/s1
InChI Key
VPKXVMQRURBFJA-AQHLAHBHSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
810611P-1MG:
810611P-VAR:
810611P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)