アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810158P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810158P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810158P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNS(=O)(C1=CC(S(=O)([O-])=O)=C(C2=C3C=CC(C=C3OC4=C2C=CC(N(CC)CC)=C4)=[N+](CC)CC)C=C1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C64H102N3O14PS2.H3N/c1-7-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-62(68)77-50-54(80-63(69)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-8-2)51-79-82(70,71)78-46-45-65-83(72,73)55-41-44-58(61(49-55)84(74,75)76)64-56-42-39-52(66(9-3)10-4)47-59(56)81-60-48-53(40-4
InChI Key
GGSIOFFNWNFZNH-KINGROEASA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- in vitroリポソーム造管アッセイ用の脳極性脂質混合物[1]
- PTX封入リポソームの安定性評価の対照としてリポソームに封入[2]
- オートリソソーム集積に関与する、キネシンモータータンパク(KIF5B)のホスファチジルイノシトール4,5-二リン酸(PtdIns(4,5)P2)への結合を調べるためのリポソームの形成[3]
16:0 Liss Rhod PE は、タンパク質-脂質相互作用[4]解析のためのリポソーム浮遊アッセイや、脂質二重膜での膜拡散測定用の単層小胞形成に使用できます。[5]
Jan Code
810158P-10MG:
810158P-BULK:
810158P-5MG:
810158P-1MG:
810158P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック