Merck
75090
Supelco
オレイン酸
analytical standard
別名:
cis-9-オクタデセン酸, エライン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS番号:
分子量:
282.46
Beilstein:
1726542
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 176 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能基
oleic acid
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オレイン酸は、長鎖の不飽和脂肪酸で、C9とC10の間にcis配置の二重結合があります。最も多く見られる脂肪酸で、ほとんどの油脂にある程度存在します。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • 大容量注入(LVI)ガスクロマトグラフィー/真空紫外分光法(GC-VUV)による、メチル誘導体化後の血漿サンプル中脂肪酸の同時同定および定量
  • 近赤外反射分光法(NIRS)と修正部分最小二乗法(MPLS)および部分最小二乗(PLS)回帰法の併用による、ヒマワリ93品種から抽出したヒマワリ油の脂肪酸組成の測定
  • 近赤外分光法(NIR)と4つの異なる多変量校正法—部分最小二乗(PLS)、PLS非情報変数除去(UVE)、PLS-競合適応再重み付けサンプリング(CARS)および多重線形回帰(MLR)-UVEの併用による、シーバックソーン種子油186サンプルからのパルミチン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸の分離と定量
  • ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)をベースとする誘導体化を行わない手法を用いた、オレイン酸とその他関連脂肪酸の複数残留分析
  • 事前処理を行っていない8種類のオリーブオイル市販品サンプルに含まれる8つの飽和/不飽和脂肪酸の超高速液体クロマトグラフィー質量分析(UHPLC)法による分離、同定および測定
  • 健常者57人の血漿サンプルに含まれる7つのヒドロキシ脂肪酸エステル(FAHFA)、4つの脂肪酸、および4つの心血管関連バイオマーカー測定のための液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)法の開発
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
75090-5ML:
75090-25ML:
75090-VAR:
75090-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
リノレン酸 analytical standard
Supelco
62160
リノレン酸
Oleic Acid
Sigma-Aldrich
4954
Oleic Acid
オレイン酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478130
オレイン酸
Oleic acid-d ≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sigma-Aldrich
900336
Oleic acid-d
ミリスチン酸 analytical standard
Supelco
70079
ミリスチン酸
"Dietary oleic acid regulates hepatic lipogenesis through a liver X receptor-dependent signaling
"Dietary oleic acid regulates hepatic lipogenesis through a liver X receptor-dependent signaling
Ducheix S, et al.
PLoS ONE, 12(7) (2017)
Mechanism of oleic acid-induced skin penetration enhancement in vivo in humans
Naik A, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 37(3), 299-306 (1995)
Mi Jung Kim et al.
Biotechnology for biofuels, 7(1), 36-36 (2014-03-13)
Triacylglycerols (TAGs) are the most abundant form of storage oil in plants. They consist of three fatty acid chains (usually C16 or C18) covalently linked to glycerol. SDP1 is a specific lipase for the first step of TAG catabolism in
Catarina Oliveira Silva et al.
PloS one, 10(12), e0144454-e0144454 (2015-12-15)
The presence of aromatic residues and their close spatial proximity to disulphide bridges makes hen egg white lysozyme labile to UV excitation. UVB induced photo-oxidation of tryptophan and tyrosine residues leads to photochemical products, such as, kynurenine, N-formylkynurenine and dityrosine
Joyce Wang et al.
BMC genomics, 15, 415-415 (2014-06-03)
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) is an obligate intracellular pathogen that infects many ruminant species. The acquisition of foreign genes via horizontal gene transfer has been postulated to contribute to its pathogenesis, as these genetic elements are absent from its