アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810197P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810197P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C50H76NO8P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-20-23-29-47(52)56-39-45(40-58-60(54,55)57-38-37-51(2,3)4)59-48(53)30-24-21-18-15-16-19-22-26-41-31-32-44-34-33-42-27-25-28-43-35-36-46(41)50(44)49(42)43/h25,27-28,31-36,45H,5-24,26,29-30,37-40H2,1-4H3/t45-/m1/s1
InChI Key
ZZLOWUUVDRBGKM-WBVITSLISA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
810197P-1MG:
810197P-VAR:
810197P-BULK:
試験成績書(COA)