詳細
5α-cholestan-3β-ol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (700064P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3
InChI Key
QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
700064P-VAR:
700064P-5MG:
700064P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック