Merck
30800
Sigma-Aldrich
7-デヒドロコレステロール
≥95.0% (HPLC)
別名:
(−)-7-デヒドロコレステロール, 3β-ヒドロキシ-5,7-コレスタジエン, 5,7-コレスタジエン-3β-オール, プロビタミンD3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,300
¥19,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
Beilstein:
2224615
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
eCl@ss:
39023139
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
¥19,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D -115±8°, c = 1% in chloroform
white to faint yellow
mp
148-152 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
UCTLRSWJYQTBFZ-DDPQNLDTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5,7-共役ジエンステロールのひとつである7-デヒドロコレステロール(7-DHC)は、コレルテロールの生合成前駆物質です。[1]紫外線B(UVB)に曝露されることで、ビタミンD3の産生に寄与します。[2]
アプリケーション
7-デヒドロコレステロールは、ステロール測定において内部標準物質として使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
培養されたSmith-Lemi-Opitz症候群皮膚線維芽細胞においてコレステロ-ル生合成をダウンレギュレ-トします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
30800-5G-F:
30800-VAR-F:
30800-25G-F:
30800-BULK-F:
30800-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amaranth oil increased fecal excretion of bile acid but had no effect in reducing plasma cholesterol in hamsters
de Castro lIA, et al.
Lipids, 48, 609-618 (2013)
7-Dehydrocholesterol (7-DHC), But Not Cholesterol, Causes Suppression of Canonical TGF-beta Signaling and Is Likely Involved in the Development of Atherosclerotic Cardiovascular Disease (ASCVD)
Huang SS, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 118(6), 1387-1387 (2017)
Vitamin D, Calcium, and the Epidermis
Vitamin D, 1, 527-544 (2018)
Daniele Silvestro et al.
Scientific reports, 8(1), 16348-16348 (2018-11-07)
Vitamin D3 is a secosterol hormone critical for bone growth and calcium homeostasis, produced in vertebrate skin by photolytic conversion of the cholesterol biosynthetic intermediate provitamin D3. Insufficient levels of vitamin D3 especially in the case of low solar UV-B
Michael Lang et al.
Science (New York, N.Y.), 337(6102), 1658-1661 (2012-09-29)
Most living species exploit a limited range of resources. However, little is known about how tight associations build up during evolution between such specialist species and the hosts they use. We examined the dependence of Drosophila pachea on its single