スキップする
C3652
5α-コレスタ-7-エン-3β-オール
別名:
3β-ヒドロキシ-5α,7-コレステン, ラトステロール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
在庫from市川市大町368
¥24,400
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥73,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
¥24,400
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CCC[C@@H](C)[C@@](CC[C@]1(C2=CC[C@@]3([H])C[C@@](O)(CC[C@]43C)[H])[H])([C@]1(CC[C@@]24[H])C)[H])C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21?,23?,24?,25?,26?,27?/m1/s1
InChI key
IZVFFXVYBHFIHY-IRRCOBOTSA-N
Application
5α-コレスト-7-エン-3β-オールは、血漿コレステロールの酵素アッセイの基質として使用されます。[1] また、 Daphnia galeataの生活史特性への影響を研究するための食餌サプリメントとして使用されました。[2]
Biochem/physiol Actions
5α-コレスト-7-エン-3β-オール(ラトステロール)は、コレステロール生合成経路の中間体です。[3] 血清中のラトステロールはリポタンパク質に含まれており、コレステロール合成の速度を示します。コレステロール合成のマーカーとして機能し、コレステロールの食事摂取によって影響を受けません。[4]
Preparation Note
5α-コレスト-7-エン-3β-オールは、10 mg/mLの濃度でクロロホルムに溶解すると透明で無色の溶液になります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D6128C2394C6013
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95%
assay
≥90%
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)