Merck
47127-U
Supelco
コレステロール 溶液
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥12,500
¥12,500
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥12,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
eCl@ss:
39023139
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,500
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
10 mg/mL in chloroform
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
その他情報
この認証参照物質(CRM)は、ISO/IEC 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造・認証されました。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47127-U:4548173223841
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yori Ozaki et al.
The British journal of nutrition, 114(9), 1410-1418 (2015-09-04)
Protein malnutrition promotes hepatic steatosis, decreases insulin-like growth factor (IGF)-I production and retards growth. To identify new molecules involved in such changes, we conducted DNA microarray analysis on liver samples from rats fed an isoenergetic low-protein diet for 8 h.
F Sheedfar et al.
International journal of obesity (2005), 39(2), 331-338 (2014-05-23)
In the context of obesity, epigenetic mechanisms regulate cell-specific chromatin plasticity, perpetuating gene expression responses to nutrient excess. MacroH2A1, a variant of histone H2A, emerged as a key chromatin regulator sensing small nutrients during cell proliferation and differentiation. Mice genetically
Steven A Grover et al.
The lancet. Diabetes & endocrinology, 3(2), 114-122 (2014-12-09)
Despite the increased risk of cardiovascular disease and type 2 diabetes associated with excess bodyweight, development of a clinically meaningful metric for health professionals remains a challenge. We estimated the years of life lost and the life-years lost from diabetes
Michael J Pencina et al.
The New England journal of medicine, 370(15), 1422-1431 (2014-03-22)
The 2013 guidelines of the American College of Cardiology and the American Heart Association (ACC-AHA) for the treatment of cholesterol expand the indications for statin therapy for the prevention of cardiovascular disease. Using data from the National Health and Nutrition
Bo Angelin et al.
Journal of internal medicine, 277(3), 331-342 (2014-04-24)
Liver-selective thyromimetic agents could provide a new approach for treating dyslipidaemia. We performed a multicentre, randomized, placebo-controlled, double-blind study to evaluate the efficacy and safety of eprotirome, a liver-selective thyroid hormone receptor agonist, in 98 patients with primary hypercholesterolaemia. After
プロトコル
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf