690050P
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research™ - A Croda Brand
別名:
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
>99% (HPLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (690050P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
テクニック
NMR: suitable
脂質タイプ
phospholipids
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
690050P-10MG:
690050P-VAR:
690050P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック