アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (840024P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840024P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840024P
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
InChI Key
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
840024P-BULK:
840024P-25MG:
840024P-VAR:
840024P-200MG:
試験成績書(COA)