Merck
840054C
Avanti
ダイズPC
Avanti Research - A Croda Brand 840054C
別名:
L-α-ホスファチジルコリン(大豆)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840054C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840054C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840054C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840054C
濃度
10 mg/mL (840054C-25mg)
25 mg/mL (840054C-200mg)
25 mg/mL (840054C-500mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
L-α-ホスファチジルコリン(大豆)は、天然に存在するホスホリピドであり、大量のPUFAを有する真核細胞膜に最も豊富に存在するホスホリピドです。
アプリケーション
大豆PCは、プロテオリポソーム、リポタンパク粒子(LLP)模倣剤およびフレキシブルなリポソーム(FLUV)の合成に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
L-α-ホスファチジルコリンは、リポソームの合成において重要な役割を担います。また、小型単層小胞(SUV)の合成にも使用されます。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840054C-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840054C-25mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840054C-500mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840054C-25MG:4548173349039
840054C-BULK:
840054C-VAR:
840054C-500MG:
840054C-200MG:4548174016763
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Egg PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840051C
Egg PC
16:0-18:1 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850757C
16:0-18:1 PE
Hydro Soy PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840058P
Hydro Soy PC
Egg PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840051P
Egg PC
Piezo1 Channels Are Inherently Mechanosensitive
Syeda R, et al.
Testing, 17(7), 1739-1746 (2016)
Membrane curvature recognition by C reactive protein using lipoprotein mimics
Wang MS, et al.
Soft Matter, 8(30), 7909-7918 (2012)
Louiza Bohn Thomsen et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(21) (2019-11-07)
Magnetic nanoparticles have great prospects for drug delivery purposes, as they can be designed with various surface coatings and conjugated with drugs and targeting moieties. They also have a unique potential for precise delivery when guided by magnetic force. The
Superresolution and fluorescence dynamics evidence reveal that intact liposomes do not cross the human skin barrier.
Dreier J, et al.
PLoS ONE, 11(1), e0146514-e0146514 (2016)
Min S Wang et al.
Soft matter, 8(30), 7909-7918 (2013-09-13)
It has been reported that the oxidation of phosphatidylcholine (PC) is necessary for C-reactive protein (CRP) to bind to lipid membranes, but it remains elusive why CRP only binds oxidized membranes. Here we offer a new perspective on the role