フォーム
powder or granules
濃度
≥20% (phosphatidyl choline, TLC)
不純物
≤3% water
~25% phosphatidylcholine
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アゾレクチンは、ほぼ同じ割合のレシチン、セファリン、ホスファチジルイノシトールで構成され、その他のリン脂質と極性脂質も少量含有しています。脂肪酸の優れた供給源:飽和脂肪酸約24%、一価不飽和脂肪酸14%、多価不飽和脂肪酸62%。膜研究における小胞再構成用、水中でのダイズリン脂質の膨満およびその水中油滴型乳化剤としての機能に関する総説。
アプリケーション
ダイズリン脂質は、以下の用途に使用されています:
- 粘度補足試験に用いるリポソームを調製するため
- ダイズレシチン(SL)ベースの増量剤を調製し、雄ジカ精子凍結培地に使用される有効な代替品としての可能性を評価するため
- リポソーム共沈アッセイ用リポソームを調製するため
生物化学的/生理学的作用
ダイズリン脂質は生体活性を有する食品添加物として使用できる可能性があります。これらの脂質は、病因の予防に役立つ可能性のあるいくつかの生化学的および物理的作用を示します。ダイズリン脂質は、脂質量を低下させ、コレステロールおよびトリグリセリド量を調節し、膜機能を安定させ、肝機能を支持することが知られています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11145-6X250G:
11145-1KG:
11145-BULK:
11145-VAR:
11145-50G:
11145-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Insights on the Quest for the Structure-Function Relationship of the Mitochondrial Pyruvate Carrier.
Biology, 9(11) (2020-11-25)
The molecular identity of the mitochondrial pyruvate carrier (MPC) was presented in 2012, forty years after the active transport of cytosolic pyruvate into the mitochondrial matrix was first demonstrated. An impressive amount of in vivo and in vitro studies has
Cell research, 26(9), 977-994 (2016-08-31)
Ryanodine receptors (RyRs) are a class of giant ion channels with molecular mass over 2.2 mega-Daltons. These channels mediate calcium signaling in a variety of cells. Since more than 80% of the RyR protein is folded into the cytoplasmic assembly
A new insight into more effective viscosupplementation based on the synergy of hyaluronic acid and phospholipids for cartilage friction reduction
Biotribology, 25, 100166-100166 (2021)
Current biology : CB, 31(2), 271-282 (2020-11-14)
Multicellular organisms employ fluid transport networks to overcome the limit of diffusion and promote essential long-distance transport. Connectivity and pressurization render these networks especially vulnerable to wounding. To mitigate this risk, animals, plants, and multicellular fungi independently evolved elaborate clotting
Animal reproduction science, 217, 106473-106473 (2020-05-16)
The aim of this study was to address whether soy lecithin (SL) was an effective non-penetrating cryoprotectant for buck sperm cryopreservation in the presence of seminal plasma. There was also an attempt to determine the optimal concentration of BHT as