Merck
P7443
Sigma-Aldrich
L-α-ホスファチジルコリン
from soybean, ≥99% (TLC), lyophilized powder
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, 3-sn-ホスファチジルコリン, L-α-レシチン, PC, アゾレクチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
5209585
EC Number:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
soybean
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
lyophilized powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-α-ホスファチジルコリン(PC)は、グリセロール骨格を有する非対称分子であり、卵黄レシチンに天然に存在します。本化合物は哺乳動物細胞のリン脂質であり主要なコリン源です。本化合物は肝細胞における超低密度リポタンパク質の分泌に重要です。脳への栄養供給はアセチルコリン合成機能に必須です。PCは脂質及びリポタンパク質代謝に非常に重要です。PC生合成経路における酵素の欠乏は、一連の代謝障害をもたらします。ホスファチジルエタノールアミン(PE)に対する肝臓PCの細胞内レベルの比は、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の病態生理学に寄与します。本化合物は抗炎症機能を持ち、炎症性腸疾患の治療に有効です。PC投与は良性対称性脂肪腫症の治療に有効です。
アプリケーション
L-α-ホスファチジルコリンは、以下の用途に使用されています:
  • リポソーム製剤
  • 分散クルクミノイドサブミクロン粒子(CSP)調製用安定剤の成分
  • 全血細胞無血清代替物の成分
生物化学的/生理学的作用
総脂質の約15%を占める脳の主要な構造リン脂質で、主に灰白質に局在しています。
包装
アルゴン封入しています。
調製ノート
Singleton, W.S., et al., J. Am. Oil Chem. Soc., 42, 53 (1965)(1965)の方法を改変して調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7443-BULK:
P7443-100MG:
P7443-1G-PW:
P7443-50MG:
P7443-VAR:
P7443PROC:
P7443-BULK-N:
P7443-PH:
P7443-1G:
P7443-500MG-PW:
P7443-100MG-PW:
P7443-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PERIPHERAL BLOOD PROGENITOR CELLS-Storage of unprocessed G-CSF-mobilized whole blood in a modified Leibovitz's L15 medium preserves clonogenic capacity for at least 7 days
Kreuk AM de, et al.
Bone Marrow Transplantation, 28(2), 145-156 (2001)
The critical role of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
van der Veen JN, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(9), 1558-1572 (2017)
Evaluation of the ability of arsenic species to traverse cell membranes by simple diffusion using octanol-water and liposome-water partition coefficients
Chavez-Capilla T, et al.
Journal of environmental sciences (China), 49, 222-232 (2016)
Curcuminoid submicron particle ameliorates cognitive deficits and decreases amyloid pathology in Alzheimer?s disease mouse model
Tai YH, et al.
Oncotarget, 9(12), 10681-10681 (2018)
Christopher B Lee et al.
Plant physiology, 149(2), 791-802 (2008-12-23)
As pollen tubes grow toward the ovary, they are in constant contact with the pistil extracellular matrix (ECM). ECM components are taken up during growth, and some pistil molecules exert their effect inside the pollen tube. For instance, the Nicotiana