Z111538
1 of 10
Sigma-Aldrich
Z529672
Screw type capsule for Digital Wig-L-Bug® grinder/mixer
Z111554
アナログWig-L-Bug®グラインダー/ミキサー用スチールバイアル、破砕用球
X6250
キサントフィル
712124
trans-1-フェニル-1,3-ブタジエン
BAF372500010
Micro-Mill™ II grinder
424633
アゾベンゼン
D95654
フマル酸ジエチル
205699
炭素上にパラジウム
469521
β-ツジャプリシン
793418
Phenyl-α-MIDA-boryl aldehyde
not available in EU
2 in.
1.0 mL
1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.