Merck
Z529656
Sigma-Aldrich
Digital Wig-L-Bug® grinder/mixer
low profile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
AC/DC入力
110 V
利用可能性
not available in EU
W × D × H
11 1/2 in. × 8 in. × 4 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 使いやすいアイコンを利用したコントロールパネル
  • メンブレンキーパッドは清掃および消毒が容易です。
  • 安全カバーがカプセルを遮蔽して騒音を減らします。
  • 速度は、3,800、4,200、4,600、および4,800 rpmです。
  • 時間と速度をLEDに読み出す、正確なデジタル回路。
  • バイアルと乳棒は別売りです。
法的情報
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn