Merck
424633
Sigma-Aldrich
アゾベンゼン
98%
別名:
1,2-Diphenyldiazene; Diphenyldiazene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=NC6H5
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
1819138
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
蒸気圧
1 mmHg ( 104 °C)
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder or crystals
自己発火温度
890 °F
bp
293 °C (lit.)
mp
65-68 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
InChI Key
DMLAVOWQYNRWNQ-BUHFOSPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アゾベンゼンは色原体であり、trans/cis異性を示し色の異なる異性体を生じるアゾ化合物です。光に応答してアゾ結合の周囲でcis-trans異性化を示す単純なアゾアレーン化合物です。
アプリケーション
アゾベンゼンおよびその誘導体は、機械的および光学的材料、光薬理学、および生体プローブを含む分子光スイッチの分野において、多くの用途があります。
ヒトの組織は赤および近赤外光に対しては半透明ですが、青および紫外光に対しては不透明であるため、アゾベンゼンは、医療および光薬理学において、アゾベンゼンのtransおよびcis異性体の両方の吸収をより長い波長にシフトさせる用途に重要です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
アゾ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
424633-VAR:
424633-5G:
424633-BULK:
424633-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael S Scholz et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(34), 6413-6419 (2017-08-05)
Because of their high photoisomerization efficiencies, azobenzenes and their functionalized derivatives are used in a broad range of molecular photoswitches. Here, the photochemical properties of the trans isomers of protonated azobenzene (ABH
Fastest thermal isomerization of an azobenzene for nanosecond photoswitching applications under physiological conditions.
Jaume Garcia-Amorós et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(51), 12820-12823 (2012-11-13)
P S Ramanujam et al.
Optics express, 21(2), 1812-1819 (2013-02-08)
We demonstrate a new type of anisotropy in thin films of amorphous azobenzene polymers induced between 570 and 633 nm, where the absorbance in the film is on the order of 0.05. The anisotropy has a pronounced radial contribution. This
C Renner et al.
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 65(1), 4-14 (2005-02-03)
Over the last decades azobenzene has been the most widely used optical trigger for the synthesis of photoresponsive systems ranging from poly-alpha-amino acids to innovative materials with light-controlled mechanical and optical properties. More recently, its use in form of appropriate
Timothy J Kucharski et al.
Nature chemistry, 6(5), 441-447 (2014-04-24)
Large-scale utilization of solar-energy resources will require considerable advances in energy-storage technologies to meet ever-increasing global energy demands. Other than liquid fuels, existing energy-storage materials do not provide the requisite combination of high energy density, high stability, easy handling, transportability