Merck
Z111392
Sigma-Aldrich
高耐久性Wig-L-Bug®グラインダー/ミキサー, アナログ式
AC/DC input 115 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
利用可能性
not available in EU
詳細
長時間の安定した操作を求められる混合や粉砕の工程に適しています。タイマ-(30分)および冷却ファン付きモ-タ-を搭載しています。直径1/2インチ×長さ1インチの細径バイアルに対応するバイアルアダプタ-が付属しています。
法的情報
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn