アプリケーション
- ポリマーの緩和と非晶構造:この研究では、フマル酸ジエチルなどの剛直なフマル酸セグメントを持つポリマーの挙動と、緩和および非晶構造への影響を調査し、ポリマー設計と加工の向上を目指しています(Suzuki et al., 2022)。
- 勾配対末端キャップ分解性ポリマー配列のバリエーション:この研究では、フマル酸ジエチルをベースとするポリマーを使用して光化学的に 3D プリントした基材の機械的特性を調査し、医療用途に合わせた生体材料の作成における新たな可能性を示しています(Shin and Becker, 2022)。
- パーキンソン′病治療のためのクルクミンとフマル酸ジエチルのハイブリッド:この研究では、クルクミンとフマル酸ジエチルを組み合わせたハイブリッド分子を調査し、GSK-3β 阻害剤と Nrf2 誘導体という 2 つの機能に注目しています。これは、パーキンソン′病の治療戦略にとって重要な意味を持つ可能性があります(Di Martino et al., 2020)。
- PEG-ポリ(フマル酸プロピレン)共重合体の合成と 3D プリンティング:この論文では、3D プリンティング用の新規ジブロックおよびトリブロック共重合体ヒドロゲルを合成する際に、フマル酸ジエチルの合成と応用について説明しています。これにより、生体医学および組織工学における有用性が拡大します(Dilla et al., 2018)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D95654-5G:
D95654-500G:
D95654-VAR:
D95654-BULK:
D95654-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A kinetic study of the Diels-Alder reaction: An experiment illustrating simple second-order reaction kinetics
Journal of Chemical Education, 66, 690-690 (1989)
Recent advances in understanding NRF2 as a druggable target: development of pro-electrophilic and non-covalent NRF2 activators to overcome systemic side effects of electrophilic drugs like dimethyl fumarate
F1000Research, 6 (2017)
Skin pharmacology : the official journal of the Skin Pharmacology Society, 9(2), 99-103 (1996-01-01)
Fumaric acid, fumaric acid dimethylester, and the dithranol derivative C4-lactone were studied in the mouse tail test to evaluate their effects on epidermal cell differentiation compared with other topical antipsoriatic drugs, such as betamethasone, calcipotriol, and dithranol. Mouse tails were
Contact dermatitis, 16(3), 133-135 (1987-03-01)
To investigate the mechanisms of non-immunologic contact urticaria (NICU), the effects of 1g + 1g of acetylsalicylic acid (ASA) on contact reactions to methyl nicotinate, diethyl fumarate, benzoic acid, cinnamic acid, cinnamic aldehyde and dimethyl sulfoxide were studied in 21
Biomaterials, 32(3), 744-752 (2010-10-12)
Bony defects have been three-dimensionally (3D) created in many clinical circumstances; however, many defects cannot be reconstructed because most of the current bony substitutes cannot provide the necessary exact 3D structure. Therefore, to overcome this limitation, a 3D scaffold with