Merck
712124
Sigma-Aldrich
trans-1-フェニル-1,3-ブタジエン
≥95.0% (HPLC)
別名:
[(E)-1,3-ブタジエニル]ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,100
¥34,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10
CAS番号:
分子量:
130.19
Beilstein:
1901458
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
liquid
含みます
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
官能基
phenyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2-9H,1H2/b7-3+
InChI Key
XZKRXPZXQLARHH-XVNBXDOJSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F
引火点(℃)
55 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
712124-1G:
712124-BULK:
712124-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)