Merck
Z111554
Sigma-Aldrich
アナログWig-L-Bug®グラインダー/ミキサー用スチールバイアル、破砕用球
stainless steel, diam. × L 1/2 in. × 1.0 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,300
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel
利用可能性
not available in EU
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径× L
1/2 in. × 1.0 in.
詳細
硬質な材料の粉砕、混合に使用します。直径1/4インチの破砕用の球を含んでいます。
法的情報
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)