Z111481
1 of 10
Sigma-Aldrich
Z111554
アナログWig-L-Bug®グラインダー/ミキサー用スチールバイアル、破砕用球
Z529672
Screw type capsule for Digital Wig-L-Bug® grinder/mixer
BR136225
BRAND® stirring rod
748161
Silica
938238
719439
XtalFluor-E®
BAF372500010
Micro-Mill™ II grinder
Supelco
32059
シマジン
Z600644
Hellma® 分光光度計用キュベット、標準セル、Macro
933619
(S)-N-(1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)acetamide
polystyrene vial
not available in EU
IR spectroscopy: suitable
1 in.
1.0 mL
1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.