Merck
Z106380
Supelco
Shorty Vials®
volume 4 mL, neck thread, 15 ‑ 425, diam. × H 17 mm × 38 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 EA
¥24,100
¥24,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 EA
¥24,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
¥24,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear borosilicate glass vial
特徴
closure type screw top vial
neck thread 15 ‑ 425
直径× H
17 mm × 38 mm
容量
4 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Vial only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Select caps and septa according to application.
法的情報
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)