安全性情報
27152
Supelco
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥7,240
¥7,240
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥7,240
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥7,240
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
物質
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
サイズ
15-425
特徴
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
49 °C temp. limit
フィッティング
thread for 15-425
適合性
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
緑色の熱硬化プラスチック製キャップ(F-217 PTFEライナー付き)は、非常に幅広い化学物質に対応でき、プラスチック製の蓋の中で最も高温耐性が高いことが知られています。緑色によりPTFEライナーを簡単に識別できます。裏にF-217スポンジが付いているPTFEライナーは室温でのほぼあらゆる化学物質からの攻撃に耐え、透湿率の低い密閉シールには匂いや衝撃からの復元力があります。F-217は、2枚のLDPE(低密度ポリエチレン)の固体層の間に低密度フォームコアを持ちます。このF-217/PTFEライン付きキャップの用途の例としては、分析ラボのサンプル、高純度化学物質、強酸溶媒、環境サンプル、医薬品、および診断用試薬などが挙げられます。
アプリケーション
PTFEライナースクリューキャップ付き琥珀色バイアルは、ペンタクロロフェノール(PCP)汚染土壌の改善のため、実行可能な固相処理の選択肢として、バイオオーグメンテーションへのリグニン分解菌類の使用を実証する研究において、窒素雰囲気下-20℃で土壌サンプル抽出物を保存するために使用することができます。[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid-phase treatment of a pentachlorophenol-contaminated soil using lignin-degrading fungi.
Lamar RT
Environmental Science & Technology, 27 (12), 2566-2571 (1993)