Merck
Z106372
Sigma-Aldrich
Shorty Vials®
volume 2 mL, neck thread, 13 ‑ 425, diam. × H 15 mm × 28 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 EA
¥22,600
¥22,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 EA
¥22,600
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥22,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear borosilicate glass vial
特徴
closure type screw top vial
neck thread 13 ‑ 425
直径× H
15 mm × 28 mm
容量
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Vial only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Select caps and septa according to application.
法的情報
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is the Shorty Vial Z106372, with a volume of 2 mL and a 13-425 neck thread size, available in amber color?
    1 回答
    1. The Shorty Vial Z106372 is not available in amber color. There are other options for amber vials with a 13-425 thread, but the dimensions may differ.