Merck
W407701
Sigma-Aldrich
o-アニスアルデヒド
≥97%, FG
別名:
2-メトキシベンズアルデヒド, o-アニスアルデヒド, サリチルアルデヒドメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
136.15
FEMA番号:
4077
Beilstein:
606301
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.129
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
bp
238 °C (lit.)
mp
34-40 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
almond; hawthorne; sweet; vanilla
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChI Key
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
殺ダニ活性を持つ天然の芳香族アルデヒドです。食品中でL-トリプトファンの濃縮が起こり、相当するフェノ-ルテトラヒドロ-β-カルボリン-3-カルボン酸(強力な抗酸化物質)を形成する場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W407701-VAR:
W407701-BULK:
W407701-SAMPLE-K:
W407701-BULK-K:
W407701-5KG-K:
W407701-VAR-K:
W407701-10KG-K:
W407701-1KG-K:
W407701-1KG:
W407701-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ninghua Yin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 1-5 (2015-08-19)
A facile fluorescence switch with Schiff base units was designed and achieved by nucleophilic addition and dehydration reaction. The fluorescence of the probe can be regulated by metal ions (Al(3+) and Cu(2+)). The whole process shows that the weak fluorescence
資料
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor