Merck
1036948
USP
o-アニスアルデヒド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-メトキシベンズアルデヒド, o-アニスアルデヒド, サリチルアルデヒドメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 0.5 ML
¥27,860
¥27,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 0.5 ML
¥27,860
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
606301
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥27,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mepyramine, anisaldehyde
メーカー/製品名
USP
bp
238 °C (lit.)
mp
34-40 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChI Key
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
o-Anisaldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
殺ダニ活性を持つ天然の芳香族アルデヒドです。食品中でL-トリプトファンの濃縮が起こり、相当するフェノ-ルテトラヒドロ-β-カルボリン-3-カルボン酸(強力な抗酸化物質)を形成する場合があります。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1036948-3X0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)