Merck
P62003
Sigma-Aldrich
2-ピリジンカルボキシアルデヒド
99%
別名:
ピコリンアルデヒド, ピリジン-2-アルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO
CAS番号:
分子量:
107.11
Beilstein:
105341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5H
InChI Key
CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ピリジンカルボキシアルデヒドは以下の用途に使用されています:
  • キトサンベースの二官能性吸着剤を合成するため
  • 2-ケト-3-デオキシ-6-ホスホグルコン酸アルドラーゼ(KDPG)触媒の存在下で、(S)-4-ヒドロキシ-2-ケト-4-(2′-ピリジル)ブチラートを形成するための、ピルビン酸塩とのアルドール反応のため
  • 2つのキラル(S)-(−)-および(R)-(+)シッフ塩基化合物を合成するための、(S)-(−)-α-メチルベンジルアミンおよび(R)-(+)-α-メチルベンジルアミンとの縮合反応のため
また、チオセミカルバジドと組み合わせることにより、2-ピリジンカルボキシアルデヒド・チオセミカルバゾン配位子(L)を形成でき、さらにNi(II)およびCu(II)塩(MX)と複合して[M(L)2X2]複合体を形成できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F
引火点(℃)
77 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
P62003-500G:
P62003-VAR:
P62003-10KG:
P62003-100G:
P62003-BULK:
P62003-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bifunctionalized chitosan: A versatile adsorbent for removal of Cu (II) and Cr (VI) from aqueous solution
Moreira ALSL, et al.
Carbohydrate Polymers, 201, 218-227 (2018)
Pooja Devi et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(15), 13448-13456 (2017-04-01)
This work reports a label-free, ultrasensitive, and selective optical chemosensory system for trace level detection of selenite (SeO
Bacterial biodegradability of inhibitors of chiral imine type corrosion and catabolic prediction
Bautista Garcia JE, et al.
REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL, 31(4), 415-426 (2015)
Lukas K Filak et al.
Organometallics, 32(3), 903-914 (2013-02-23)
Six novel ruthenium(II)- and osmium(II)-arene complexes with three modified indolo[3,2-c]quinolines have been synthesized in situ starting from 2-aminoindoloquinolines and 2-pyridinecarboxaldehyde in the presence of [M(p-cymene)Cl(2)](2) (M = Ru, Os) in ethanol. All complexes have been characterized by elemental analysis, spectroscopic
Elena A Buvaylo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(30), 13735-13744 (2015-07-08)
Two novel compounds, the organic-inorganic hybrid [L](2)[ZnCl(4)] (1) and the coordination complex LZnCl(3) (2), where L is the 2-methyl-3-(pyridin-2-yl)imidazo[1,5-a]pyridinium cation, were prepared using the oxidative condensation-cyclization of 2-pyridinecarbaldehyde and CH(3)NH(2)·HCl in methanol in the presence of Zn(2+) cations. The metal-free