Merck
V1104
Sigma-Aldrich
バニリン
ReagentPlus®, 99%
別名:
4-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド, バニリン・アルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
472792
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
5.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
>0.01 mmHg ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
powder or crystals
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble
SMILES記法
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バニリンは食品の風味付けに使用される芳香族化合物です。フェニルプロパノイド経路と生物発生的な関連をもちます。主に、食品、飲料、香料および医薬品に使用されます。
アプリケーション
通常、加熱ステージと温度調整器を備えた光学偏光顕微鏡で熱顕微鏡的観察を行う際に、加熱ステージを校正する参照標準として使用されています。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V1104-VAR:
V1104-2G:
V1104-500G:
V1104-100G:
V1104-2KG:
V1104-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Ryan P McAndrew et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(50), 14324-14329 (2016-12-03)
Stilbenes are diphenyl ethene compounds produced naturally in a wide variety of plant species and some bacteria. Stilbenes are also derived from lignin during kraft pulping. Stilbene cleavage oxygenases (SCOs) cleave the central double bond of stilbenes, forming two phenolic
Hanno C Erythropel et al.
Nicotine & tobacco research : official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 21(9), 1248-1258 (2018-10-20)
"Vaping" electronic cigarettes (e-cigarettes) is increasingly popular with youth, driven by the wide range of available flavors, often created using flavor aldehydes. The objective of this study was to examine whether flavor aldehydes remain stable in e-cigarette liquids or whether
Yulong Wang et al.
Carbohydrate polymers, 223, 115061-115061 (2019-08-21)
In this study, chitosan oligosaccharide (COS)-vanillin imine (COS-Vani Imine)-based dual pH responsive nano-micelles (DPRNs) were synthesized. The resultant DPRNs were used for encapsulating genistein and its ultimate release upon pH change. The overall concept of DPRNs for the targeted delivery
Eslam El Nebrisi et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 1274-1274 (2020-09-29)
In this study, effects of capsaicin, an active ingredient of the capsicum plant, were investigated on human 5-hydroxytryptamine type 3 (5-HT3) receptors. Capsaicin reversibly inhibited serotonin (5-HT)-induced currents recorded by two-electrode voltage clamp method in Xenopus oocytes. The inhibition was
Adam D Carrithers et al.
ACS nano, 14(5), 5417-5425 (2020-03-27)
When a sessile droplet of a complex mixture evaporates, its nonvolatile components may deposit into various patterns. One such phenomena, the coffee ring effect, has been a topic of interest for several decades. Here, we identify what we believe to