Merck
129658
Sigma-Aldrich
m-アニスアルデヒド
97%
別名:
3-メトキシベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥4,800
100 G
¥8,200
¥4,800
単価¥7,270割引34%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥4,800
100 G
¥8,200
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
606013
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,800
単価¥7,270割引34%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
143 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
InChI Key
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
m-アニスアルデヒドは、アゾール耐性株を含むCandida種に対して顕著な抗真菌活性を示します。[1].
m-アニスアルデヒドはベンズアルデヒドの一種であり、強力な抗真菌剤として、また複雑な芳香族化合物の出発物質として使用されます。 [2] [3]
アプリケーション
m-アニスアルデヒドは、順相シリカゲルクロマトグラフィー[4]でのバニリンのモノ-13Cアイソトポマー溶離液として使用されました。また、4-(メチルニトロソアミノ)-1-(3-ピリジル)-1-ブタノン(NNK)代謝[5]の阻害剤としても使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
129658-100G:
129658-VAR:
129658-25G:
129658-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structural and spectroscopic (UV--Vis, IR, Raman, and NMR) characteristics of anisaldehydes that are flavoring food additives: A density functional study in comparison with experiments
Altun, et al.
Journal of Molecular Structure, 1128, 590-605 (2017)
M A Morse et al.
Cancer letters, 97(2), 255-261 (1995-11-06)
As part of a routine screening assay, benzaldehyde was found to inhibit 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) metabolism. Consequently, the effects of benzaldehyde and several structurally related compounds on NNK metabolism were examined in murine hepatic and pulmonary microsomes. All test compounds inhibited
Retention of sparingly soluble volatile compounds during the freeze drying of model solutions
Smyrl,et al.
Journal of Food Process Engineering, 2, 151-170 (1978)
Eliot P Botosoa et al.
Journal of chromatography. A, 1216(42), 7043-7048 (2009-09-15)
Quantitative isotopic (13)C NMR at natural abundance has been used to determine the site-by-site (13)C/(12)C ratios in vanillin and a number of related compounds eluted from silica gel chromatography columns under similar conditions. Head-to-tail isotope fractionation is observed in all
Sheikh Shreaz et al.
Microbial pathogenesis, 51(4), 277-284 (2011-06-15)
Attention has been drawn to evaluate the antifungal activity of p-anisaldehyde (1), o-anisaldehyde (2) and m-anisaldehyde (3). To put forward this approach, antifungal activity has been assessed in thirty six fluconazole-sensitive and eleven fluconazole-resistant Candida isolates. Growth and sensitivity of